Cellules de Neubauer
Fournisseur: LABOR OPTIK
Certificats
À propos de cet article
Contrairement aux cellules de Neubauer modifié, le champ de numération des carrés groupés est délimité par le trait externe des trois traits de séparation.
- Four large squares in the corners are divided into 16 squares each - Leucocyte counting
- Large middle square divided into 16 group squares
- Each large square further divided in 16 squares
Carrés de numération: 9
Grands carrés: 1 mm²
Large squares: 1 mm² each
Frequently Bought Together