Cellules de Neubauer modifiée
Supplier: LABOR OPTIK
Certificates
About this item
For counting leucocytes, thrombocytes and erythrocytes. All group squares have triple border lines.
- Quatre grands carrés (dans les coins) divisés en 16 carrés chacun: comptage des leucocytes
- Grand carré central divisé en 25 carrés groupés (triples), chacun subdivisé en 16 petits carrés
- Trait médian déterminant si les cellules limitrophes doivent être incluses dans la numération ou non
Carrés de numération: 9
Grands carrés: 1 mm²
Grands carrés: 1 mm²
Frequently Bought Together