Filtres pour phase mobile
Catalog # JOURJR-M3678-25
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Technische Daten
- Débit:100 ml/min
- Porosité:25 µm
- Désignation:Filtre pour phase mobile
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:05
- Cdt:2
- Pour tubes Ø ext.:1/8" mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ces filtres en acier inoxydable 316L protègent vos tuyaux HPLC des petites particules contenues dans la phase mobile.
- Adapté à la plupart des solvants
- Version pour applications analytiques et préparatives