Combinaisons de protection chimique, Spacel Plus 3000 RA/GC/PS, PE
N° de catalogue 113-8676
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Spécifications
- Taille de confection:3XL
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques,Industriel
- Couleur:jaune
- Seq:06
- Modèle:3000 RA GC PS
- Cdt:10
Spécifications
À propos de cet article
Ces combinaisons étanches en PE à trois couches, avec capuche et fermeture à glissière, assurent une protection exceptionnelle contre les projections liquides (produits chimiques, graisses, hydrocarbures).
- Double adhesive flap and welded zipper
- Excellent abrasion, tear and puncture resistance
- Watertight due to 'Spaseal' welding
- Glued gloves and integrated overboots for an increased safety
- Yellow colour for improved visibility
Epaisseur: 100 µm
Couleur: jaune
Certifications: Type 3/5, EN 340, EN 1511, Cat. III