Surchaussures pour salles blanches, PP
N° de catalogue 113-0408
Fournisseur: International Enviroguard
Spécifications
- Pointure:U*
- Applications des tenues:Salle propre
- Couleur:bleu
- Longueur:445 mm
- Cdt:300
Spécifications
À propos de cet article
Ces surchaussures antidérapantes protègent contre la saleté et certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Appropriées pour des applications industrielles, pharmaceutiques, de traitement alimentaire, de construction et pour certaines applications d'assainissement de l'environnement
- Haut et bas élastiqués
*Taille unique