Cagoules, Secutex® pro, PP/PE
blanc
N° de catalogue 114-3436
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Cagoules, Secutex® pro, PP/PE
N° de catalogue 114-3436
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Aller à
Product Details & Documents
Cette cagoule jetable résistante, en tissu filé de PP et polyester laminé, assure une protection contre les poussières fines et les éclaboussures de produits chimiques liquides agressifs.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Souple, sans peluchage, résistante à l'abrasion et antistatique
Cat. III, Type 5 + 6
Certifications: Cat. III, type 5 + 6
Spécifications
- Couleur:blanc
- Cat. No.:114-3436
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Laboratoire