Blouses de laboratoire à usage unique, Kimtech™ A7
Catalog # 113-1005
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Taille de confection:L
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques,Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:avec poches
- Couleur:blanc
- Seq:03
- Cdt:15
Specifications
About this item
Ces blouses de laboratoire antistatiques sont composées de plusieurs couches, avec une couche extérieure non tissée résistante aux produits chimiques et à l'abrasion 100% en PP, et une couche intérieure en microfibres, sensation tissu conçue pour filtrer un grand nombre de liquides à base d'eau et les particules sèches.
- Trois couches de tissu pour une protection renforcée
- Triples coutures surjetées pour plus de résistance, de durabilité et de sécurité, même à usage intensif
- Matériau respirant diminuant le risque de stress thermique en cas d'utilisation prolongée
- Excellente filtration des particules et des bactéries
- Fabrication résistante aux déchirures, résistivité de surface limitée
- Sans latex ni silicone, faiblement pelucheux
- Protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques de type 6 et rigoureusement testée par rapport à un éventail de contaminants
Les blouses protègent les analystes des produits chimiques liquides à faible risque produisant des vaporisations, des aérosols et de légères éclaboussures (protection de type 6).
Colour: white
Certifications: Type 6 (PB); Cat. III