Tablier, zetDress®, secutex® pro, Z 40, PP/PE
Codice catalogo 114-3441
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Specifiche
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques
- Couleur:blanc
- Cdt:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Ce tablier jetable en PP/PE laminé est anti-statique et offre une protection contre les substances agressives et toxiques.
- Non pelucheux, imperméable à l'eau et de particules
- Version longue avec tour de cou et ceinture
Couleur: blanc