Colliers de serrage pour tubes, à vis, SP Bel-Art
Catalog # 229-0007
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Largeur de serrage:14 mm
- Couleur:blanc
- Cdt:3
Specifications
About this item
Moulé en plastique acétal. Ce collier de serrage pour tubes offre un contrôle on/off et fin si précis qu'il remplace les robinets d'arrêt dans de nombreuses applications.
- Peut être installé sans déconnecter le tube ou interrompre le fonctionnement
- Accepte les tubes flexibles jusqu'à 14 mm de Ø ext.
- Résistant aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques
- Autoclavable