Pinces pour tuyaux, Nalgene®
Catalog # 229-0301
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Technische Daten
- Couleur:bleu
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:12
Technische Daten
Über diesen Artikel
En PP, bleu. Avec articulations doubles pour augmenter la force de levier. Mâchoires à dents qui assurent le bon maintien des objets. De type ciseaux avec cran d'arrêt. Peuvent servir de pinces de serrage pour les colonnes de chromatographie. Peuvent également être utilisées comme pinces pour tuyaux.
- Bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Faciles à utiliser, longue durée de vie