VWR®, Pinces à trois griffes avec flexible Tige
Catalog # 241-0034
Anbieter: VWR Collection
Technische Daten
- Largeur de serrage:0 - 30 mm
- Cdt:2
Technische Daten
Über diesen Artikel
En alliage d'aluminium Laboral.
- Doigts des pinces revêtus de vinyle
- Pour tenir et protéger des instruments
- Tige de 8 mm de diamètre et de 200 mm de long