VWR®, Aiguilles d'inoculation, jetables
Catalog # 612-2655
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Ø:1,45 mm
- Couleur:violet
- Désignation:Aiguilles d'inoculation
- Longueur:200 mm
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
En PS, stériles. Aiguilles d'inoculation en plastique à usage unique.
Packaging: Pochettes refermables.