Support pour aiguilles et anses d'inoculation
Catalog # 631-2240
Supplier: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Specifications
- Désignation:Support pour aiguilles et anses d'inoculation
- Cdt:1
Specifications
About this item
En PP. Pour le stockage de 6 aiguilles et anses d'inoculation. Ø: 120 mm.
- Rond
- Trous de Ø de 7 et 9 mm
- Fils pouvant être stockés dans le trou central