Calculatrice de bureau
Desktop calculator HS-12 ER, 12 digit, 151×152×32 mm, 181 g
818-3420
Alimentation solaire/à piles. Ecran LCD incliné à 12 chiffres, disposant d'un support supplémentaire pour améliorer l'angle de lecture.
- Touche de correction rapide
- Touche de changement de signe
- Arrondi automatique
Functions: Conversion en Euros; calculs de pourcentage et pourcentage delta; calculs en virgule fixe et en virgule flottante; séparateur de milliers; mémoire complète/permanente.
: Includes batteries.
- Poids:181 g
- Désignation:Desktop calculator HS-12 ER, 12 digit
- l×p×h:151×152×32 mm