Pince à burettes, double
Attache pour 2 burettes, Deux burettes
N° de catalogue 241-3169
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Aluminium.
- Avec noix de serrage pour fixation sur le statif avec Ø 0-13
- Burette solidement maintenue avec rouleaux en PVC
Spécifications
- Pour:Deux burettes
- Désignation:Attache pour 2 burettes