Burettes de Dafert, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Katalognr. 612-3589
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
En verre DURAN®, classe B.
- Calibrées en écoulement 'Ex'
- Bande photophore, traits de division, graduation bleue
- Robinet à pointeau en verre à deux voies pour passer facilement du remplissage au titrage
Technische Daten
- Capacité:50 ml
- Seq:02
- Division:0,1 ml
- Tolérance:0,075 ± ml