Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes à robinet droit, Schellbach
Supplier:   HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
Supplier:  HIRSCHMANN
Certificates
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes à robinet droit, Schellbach
9 Options Available Below
Product Details & Documents
En verre DURAN®, classe AS.
  • Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
  • Bande photophore, trait circulaire aux points principaux, graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Product Family Options
Robinet droit à pointeau en PTFE
Product Information
  • Capacité
    Division
    Tolérance
    Availability
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    0,02 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 1 ST
       SFr. 113.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 1 ST
       SFr. 113.00
  • 50 ml
    0,10 ml
    0,05 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 1 ST
       SFr. 113.00
Robinet droit à clé en verre
Product Information
  • Capacité
    Division
    Tolérance
    Availability
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    0,02 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 95.00
    SFr. 95.00
    1 * 1 ST
       SFr. 95.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 95.00
    SFr. 95.00
    1 * 1 ST
       SFr. 95.00
  • 50 ml
    0,10 ml
    0,05 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 95.00
    SFr. 95.00
    1 * 1 ST
       SFr. 95.00
Robinet droit à clé en PTFE
Product Information
  • Capacité
    Division
    Tolérance
    Availability
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    0,02 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 128.00
    SFr. 128.00
    1 * 1 ST
       SFr. 128.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 128.00
    SFr. 128.00
    1 * 1 ST
       SFr. 128.00
  • 50 ml
    0,10 ml
    0,05 ± ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 128.00
    SFr. 128.00
    1 * 1 ST
       SFr. 128.00