Boîtes pour destruction, Allpack Manyside
Catalog # 129-1300
Supplier: Allpack
Specifications
- Capacité:40 l
- Désignation:Boîtes pour destruction en carton, 40 L-F
- Cdt:10
Specifications
About this item
Boîte en carton, sac en PE.
- Protection totale avec fermeture du sac par Serflex, rendant le récipient inviolable
- Montage aisé
- Non toxique lors de l'incinération: aucun relargage de dérivés polluants toxiques
- Stockage par empilage
La boîte Allpack haute sécurité est formée d'un réceptacle octogonal en carton ondulé renforcé dans lequel un sac en PE est soudé en plusieurs points. Pour le transport, deux poignées externes évitent tout contact avec le sac. Double ouverture: un couvercle rabattable que l'on peut laisser ouvert, pour un accès large, une ouverture réduite.
Fente ovale (mm): 270×100