Boîte de congélation -20 °C, Labtop Cooler, Nunc™
Catalog # 391-7635
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Cdt:1
Specifications
About this item
En PC antichoc.
- Quadrillage alphanumérique imprimé sur le couvercle transparent avec clef de positionnement
- Peut contenir 20 CryoTubes™ (1,0 et 1,8 ml), inserts pour microtubes de 0,2 à 0,5 ml inclus
- Empilables
- Avec poignée avec position de blocage
Protège les enzymes, cellules, réactifs et solutions en maintenant une température de congélation pendant l'utilisation sur la table de travail. La température de congélation est maintenue hors congélateur, ou en cas de coupure de courant ou ouverture accidentelle de la porte du congélateur.