ContactUsLinkComponent
Flacons, à col large, carrés, avec bouchons filetés, Azlon®
  215-0460
undefined
Flacons, à col large, carrés, avec bouchons filetés, Azlon®
  215-0460
  • Capacité:
    250 ml
  • l×p×h:
    60×60×106 mm
  • Ø int. col:
    43 mm
  • Cdt:
    10
PE-HD translucide, avec bouchons filetés jointés noirs
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
  • Peu encombrants sur une étagère
Parfaitement adaptés au stockage de matières solides. Ouverture large garantissant un remplissage et une distribution rapides des poudres, pâtes et granulés. Conception carrée aux bords arrondis pratique.