Flacons, fluoré, à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
215-1032
- Ø ext.:120 mm
- Filetage:100 mm
- Capacité:2000 ml
- Hauteur:244 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Ø int. col:89 mm
- Cdt:1
En PE-HD, avec bouchon à visser en PP fluoré.
- Safe, durable, fluorinated HDPE bottle has fluorocarbon surface, inside and out
- Fluorinated surface enhances long-term performance and prevents permeation loss
- Leakproof
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.