Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Capuchons
Bouchons pour flacons
Bouchons à vis pour flacons à col étroit, carrés
Bouchons à vis pour flacons à col étroit, carrés
Bouchons à vis pour flacons à col étroit, carrés
Catalog # 215-3390
Supplier:
Kautex
Expand image
Bouchons à vis pour flacons à col étroit, carrés
Catalog # 215-3390
Supplier:
Kautex
Specifications
Filetage:
25 mm
Désignation:
Bouchon à vis, PP, avec pointe distribution
Seq:
04
Cdt:
1
Pour flacons:
250/500/1000 ml
Specifications
About this item
Product Details
Product Details