Flacons pour milieux, carrés, stériles, WHEATON®
Catalog # 215-8320
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Capacité:125 ml
- l×p×h:53×53×99 mm
- Cdt:48
Specifications
About this item
Flacon en PET avec bouchon en PE blanc.
- Tests de stabilité de pH, de résistance à la température, de efficacité du clonage et de cytotoxicité
- Le bec verseur anti-gouttes permet un versement plus propre, plus rapide et plus facile
- Les graduations moulées permanentes permettent de déterminer le volume en un coup d'œil
- Léger, pour un transport et une manipulation plus économiques
- 20% d'espace pour les additifs
Ces flacons offrent la clarté du verre, la résistance du plastique et occupent peu d'espace.
Delivery: fournis avec bouchons prémontés, stériles et emballés sous film.