Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml
N° de catalogue 215-1065
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
N° de catalogue 215-1065
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
- Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
- Drop control tip snaps securely into place. Drops are dispensed individually
- White material, ideal for UV light-sensitive products, leakproof
- Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Identification des réactifs facilitée par les différentes couleurs de bouchons. Ces flacons compte-gouttes assurent une distribution fiable et reproductible des réactifs et d'autres liquides. Ils constituent une excellente alternative aux pipettes ou à d'autres dispositifs de distribution traditionnels. Parfaitement adaptés à la plupart des applications biotechnologiques, diagnostiques et pharmaceutiques.
Spécifications
- Capacité:15 ml
- Cat. No.:215-1065
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact