Batteries rechargeables pour téléphones sans fil/portables
Catalog # 139-2271
Supplier: VARTA GERAETEBATTERIE
Specifications
- Type:Mignon AA/HR6
- Tension:1,2 V
- Capacité:1700 mAh
- Désignation:Alimentation téléphone T399
- Cdt:2
Specifications
About this item
En hydrure de nickel (NiMH), AA/HR6 1,2 V. Piles compatibles avec un large éventail de téléphones sans fil, notamment Alcatel, Ascom, Audioline, Binatone, Bosch, BT, Deutsche Telekom, Hagenuk, Olympia, Panasonic, Philips, Samsung, Sanyo, Siemens, Swatch.