Cordons torsadés
129-1025
- Couleur:vert
- Désignation:Liens de fermeture
- Dimensions:5 mm×457,20 m
- Cdt:1 Roll
Attaches de fermeture de sachets torsadées solides plus faciles à utiliser que des ficelles ou des élastiques. Fabriquées en fil de fer recuit, doux, étamé au cuivre et scellé dans du vinyle vierge extrudé.
- Coupez la longueur requise et torsadez les extrémités ensemble
- Pour plages de températures de –45 à +121 °C
Idéales pour regrouper des articles difficiles à manipuler comme des tiges, des fils ou des tubes.