Adapters, receiver, Quickfit®
19/26 NS, 180 mm
N° de catalogue 201-0620
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Straight delivery.
Spécifications
- Rodage femelle:19/26 NS
- Longueur totale:180 mm