Amidon iodure, papier indicateur Reag.Ph.Eur., Supelco®
1.09512.0003
: Merck
- Désignation:Amidon iodure, papier indicateur, en rouleau Reag.Ph.Eur. 4,8 m
- M-Clarity quality level:MQ100
- Cdt:3 Roll
Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.