Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3003900
Catalog # REGE3003900
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:100.46 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-512-4
UN:1802
ADR:8,II
:GHS03
:GHS07
CAS Number:7601-90-3
Formula:HClO₄
MDL Number:MFCD00011325