ContactUsLinkComponent
1,4-Dioxanne 0,05% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032002
1,4-Dioxanne 0,05% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032002
Catalog # 87821.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
1,4-Dioxanne 0,05% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032002
Catalog # 87821.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :88.11 g/mol
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
CAS Number:123-91-1
Formula:C₄H₈O₂
MDL Number:MFCD00006571