Unités de filtration par centrifugation avec membrane microporeuse, Ultrafree-CL
MILFUFC40LG25
: Merck
- Code couleur:jaune
- Type de membrane:Ultrafree-CL, microporous hydrophilic PTFE
- Taille de pore:0,22 µm
- Type:Ultrafree-CL LG
- Seq:01
- FCR max.:5000 ×g
- Ø×H:16,3×77 mm
- Surface de filtration:0,8 cm²
- Volume d'échantillon:max. 2000 µl
- Température:50 °C
- Cdt:1
Ces unités de filtration par centrifugation conviennent à un grand nombre d'utilisations, y compris l'élimination de particules et précipités d'échantillons aqueux ou à base de certains solvants. Elles sont idéales en application avec des solutions de protéines et d'acides nucléiques.
- Unités pré-stérilisés également disponibles
- Filtration rapide et performances hautement reproductibles
- Utilisation avec des rotors à angle fixe pour tubes de 15 ml
Membranes en PTFE ou PVDF hydrophiles et boîtier en PP.