Kit d'échantillonnage de fluides
Kit d'échantillonnage de fluides
Fluid sampling kit, non sterile, contains PTFE hose(s), polystyrene monitor(s), L×W×H: 368×235×125 mm, Acier inoxydable
Catalog # MILFXX6403730
Supplier:   Merck
Kit d'échantillonnage de fluides
Catalog # MILFXX6403730
Supplier:  Merck
Kit d'échantillonnage de fluides
Kit d'échantillonnage de fluides
Fluid sampling kit, non sterile, contains PTFE hose(s), polystyrene monitor(s), L×W×H: 368×235×125 mm, Acier inoxydable
Price
SFr. 3’820.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kit d'échantillonnage de fluides pour l'échantillonnage de carburants de turbine, d'eau ou d'autres liquides à l'aide des analyseurs de contamination Millipore.
  • La mallette de transport robuste et le système d'échantillonnage en acier inoxydable garantissent des années de service sur le terrain.
  • Le kit d'échantillonnage de fluides comprend 12 analyseurs de contamination Tenite.
Le kit d'échantillonnage de fluides est une solution complète pour la collecte de fluides et l'analyse de contamination sur le terrain. L'échantillonneur en acier inoxydable se branche sur une vanne à dégagement rapide installée sur la conduite du système, ce qui permet à une quantité mesurée de liquide de traverser l'analyseur. Une seringue à valve sert de pompe pour éliminer le liquide résiduel de l'analyseur. Ce kit est compatible avec nos analyseurs de contamination de 37 mm et nos analyseurs à poids adapté.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Désignation:
    Fluid sampling kit, non sterile, contains PTFE hose(s), polystyrene monitor(s), L×W×H: 368×235×125 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Cdt
    Availability
    Price
  • MILFASTM03701
    Colour standards
    1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 239.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • MILFXX3002502
    Filter holder gasket, PTFE
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 101.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • MILFXX3002510
    Filter holder support screen, stainless steel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 44.92