Plaque 96 puits Multiscreen®, membrane PTFE
Plaque 96 puits Multiscreen®, membrane PTFE
96-well PTFE plate, incolore, 1,8 ml, -, 1,9 ml
N° de catalogue MILFMDRPN0410
Fournisseur:   Merck
Plaque 96 puits Multiscreen®, membrane PTFE
N° de catalogue MILFMDRPN0410
Fournisseur:  Merck
Plaque 96 puits Multiscreen®, membrane PTFE
Plaque 96 puits Multiscreen®, membrane PTFE
96-well PTFE plate, incolore, 1,8 ml, -, 1,9 ml
Prix
895.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
La plaque filtrante MultiScreen® à puits profonds Solvinert est destinée à un large éventail d'applications, notamment l'analyse totale de médicaments, le clivage de billes (chimie combinatoire en phase solide et synthèse peptidique) et la préparation d'échantillons avant chromatographie liquide haute performance (HPLC)/ultraviolet (UV) et chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS). Cette plaque filtrante est entièrement compatible avec l'automatisation.
  • H: 40,7 mm
  • L: 128 mm
  • W: 85,5 mm
  • Surface de filtration: 0,28 cm²
  • Hydrophobe
  • Ambiante
Le système MultiScreen® profond à 96 puits Solvinert a été utilisé pour produire des isothermes d'équilibre d'adsorption. Il a également été utilisé dans des expériences de liaison protéique.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Spécifications
  • Volume de travail recommandé:
    1,8 ml
  • Stérile:
    -
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    96-well PTFE plate
  • Volume puits:
    1,9 ml