Multiscreen® Filter Plates with Immobilon®-P-FL membrane
Référence MILFS5EJ104I07
Fournisseur: Merck
Spécifications
- Application:Fluorescent elispot
- Type de membrane:Immobilon®-P-FL membrane
- Nb de puits:96
- Taille de pore:0,45 µm
- Couleur:incolore
- Désignation:MultiScreen®HTS plates with underdrain
- Matière:Acrylique
- Cdt:10