ContactUsLinkComponent
Reinforced Membrane Filters
Anbieter:  Merck
Zertifikate
undefined
Reinforced Membrane Filters
Anbieter:  Merck
Technische Daten
  • Catalog No:
  • MILFRW0614250
  • MILFRW1904700
  • 588-4112
  • MILFRW1914250
  • 588-4113
  • 588-4114
  • 588-4115
  • Type:
  • Screen filter membrane
  • Screen filter membrane
  • Screen filter membrane
  • Screen filter membrane
  • Screen filter membrane
  • Screen filter membrane
  • Screen filter membrane
  • Taille de pore:
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • Épaisseur:
  • 200 μm
  • 200 μm
  • 200 μm
  • 200 μm
  • 200 μm
  • 200 μm
  • 200 μm
  • Autoclavable:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Couleur:
  • White
  • White
  • White
  • White
  • White
  • White
  • White
  • Matière:
  • Polymère
  • Polymère
  • Polymère
  • Polymère
  • Polymère
  • Polymère
  • Polymère
  • Sterility:
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Ø:
  • 142 mm
  • 47 mm
  • 47 mm
  • 142 mm
  • 90 mm
  • 47 mm
  • 90 mm
Technische Daten
Frequently Bought Together