Nitrite Standard Solution
Nitrite standard solution, 5,0 mg/L, 1,52 mg/L NO₂-N, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue HACHLCW960
Fournisseur:   Hach
Nitrite Standard Solution
N° de catalogue HACHLCW960
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Nitrite Standard Solution
Nitrite standard solution, 5,0 mg/L, 1,52 mg/L NO₂-N, Plastic bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 120.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    5,0 mg/L
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Nitrite standard solution
  • Contenu:
    1,52 mg/L NO₂-N
Spécifications