0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Sondes de température
Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
NEOLWI0032
:
NEOLAB
New Product
Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
NEOLWI0032
:
NEOLAB
New Product
Désignation:
Temperature sensor PT 100, tempearature range: –30...+300 °C
Matière:
Acier inoxydable
Cdt:
1
Ø×L:
4×170 mm