Cholestérol (synthétique), Synthechol®
Catalog # 1.04672.0010
Supplier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
New Product
CAS Number:
Specifications
- Cdt:10 g
- Seq:3236
Specifications
About this item
:
:386.66 g/mol
Boiling Pt:360 °C
Density:1,067 g/ml at 25 °C (lit.)
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
CAS Number:57-88-5
Formula:C₂₇H₄₆O
MDL Number:MFCD00003646