Orange Serum Agar
Orange Serum Agar
Orange serum agar, 25×200 ml bottles, 25
N° de catalogue LIOF452690
Fournisseur:   LIOFILCHEM
Orange Serum Agar
N° de catalogue LIOF452690
Fournisseur:  LIOFILCHEM
Numéro CAS:  
Orange Serum Agar
Orange serum agar, 25×200 ml bottles, 25
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 329.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Orange Serum Agar is a medium used for the isolation, cultivation and enumeration of microorganisms associated with spoilage of citrus fruits and derivates, such as lactic acid and acetic acid bacteria, yeasts and moulds.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25
  • Désignation:
    Orange serum agar, 25×200 ml bottles