ContactUsLinkComponent
Acide perchlorique 0.1 M (0.1 N) dans l'eau ISO 17034, 17025, 9001
  CMPLZ14331051.1L
New Product
 :  
Acide perchlorique 0.1 M (0.1 N) dans l'eau ISO 17034, 17025, 9001
  CMPLZ14331051.1L
New Product
 :  
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :100.46 g/mol
 :Room Temperature
 :1760
 :8,III
 :GHS07
 :7601-90-3
 :HClO₄
 :MFCD00011325