ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 0.005 mol/l (0.005 N) dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081405
Flammable
Toxic
Health
Sodium hydroxyde 0.005 mol/l (0.005 N) dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081405
Catalog # 87937.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Toxic
Health
Sodium hydroxyde 0.005 mol/l (0.005 N) dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081405
Catalog # 87937.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:3286
ADR:3 (6.1, 8),II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548