0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Émulsion de jaune d'œuf avec tellurite
Émulsion de jaune d'œuf avec tellurite
Émulsion de jaune d'œuf avec tellurite
Catalog # 536252S
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Expand image
Émulsion de jaune d'œuf avec tellurite
Catalog # 536252S
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Specifications
Type de conditionnement:
Flacon en verre
Cdt:
50 mL
Désignation:
Egg yolk tellurite emulsion
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation