ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 20% (p/p) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081401
Corrosive
Sodium hydroxyde 20% (p/p) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081401
Catalog # 87933.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Sodium hydroxyde 20% (p/p) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081401
Catalog # 87933.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt:9-10 °C
Density:∼1,22 g/ml
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548