Sodium hydrogénocarbonate 0.5 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081301
N° de catalogue 87932.290
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:84.01 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-633-8
Numéro CAS:144-55-8
Formule:NaHCO₃
Numéro MDL:MFCD00003528