ContactUsLinkComponent
Sodium azoture 1% en solution aqueuse
Irritant
Sodium azoture 1% en solution aqueuse
Catalog # 786-299
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Irritant
Sodium azoture 1% en solution aqueuse
Catalog # 786-299
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :65.01 g/mol
EINECS:247-852-1
 :GHS07
CAS Number:26628-22-8
Formula:NaN₃
MDL Number:MFCD00003536