Potassium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1071801
Catalog # 87922.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:97.18 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:206-370-1
CAS Number:333-20-0
Formula:KSCN
MDL Number:MFCD00011413