ContactUsLinkComponent
Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Catalog # REGEKT201F
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Catalog # REGEKT201F
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :97.18 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:206-370-1
CAS Number:333-20-0
Formula:KSCN
MDL Number:MFCD00011413