Étalon de conductivité 15 µS/cm (25°C; 0,0001 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # KNICCS-C15K/500
Supplier: KNICK
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL
- Désignation:Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use