Étalon de conductivité 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # SCOI285126503
Supplier: SI Analytics
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Verre
- Cdt:18 Ampoul
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Étalon de conductivité 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl)