ContactUsLinkComponent
Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Référence SCOI285126511
Fournisseur:  SI Analytics
Numéro CAS:  
Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Référence SCOI285126511
Fournisseur:  SI Analytics
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Verre
  • Cdt:
    18 Ampoul
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)